missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycine, Ultrapure bioréactif, J.T. Baker™
Description
- pour l’électrophorèse, la chromatographie liquide et les applications en biologie moléculaire; Pour un usage en laboratoire, en recherche ou en fabrication
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Glycine |
| Emballage | Seau en poly |
| Quantité | 5 kg |
| Poids de formule | 75.07 |
| Pourcentage de pureté | 100.00% |
| Niveau | Ultrapure Bioréactif |
| Gravité spécifique | 1L = 1.16kg |