missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycine, réactif biochimique BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02002946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambré à large bouche
Seau en poly
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02002946 5 kg Seau en poly
02002941 1 kg Bouteille en verre ambré à large bouche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02002946 Fournisseur Avantor Code fournisseur 405706

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Biochimiques de haute qualité pour la recherche

Identifiants chimiques

CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom de l’IUPAC Acide 2-aminoacétique
SOURIRES NCC(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Glycine
Emballage Seau en poly
Quantité 5 kg
Poids de formule 75.07
Niveau Réactif biochimique BAKER ANALYZED™
Gravité spécifique 1L = 1.16kg