missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme secondaire pharmaceutique du glutathion, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Le glutathion (GSH) est le thiol non protéique le plus important, largement répandu dans les tissus animaux, les plantes et les micro-organismes. Le GSH est aussi un déterminant clé de la signalisation redox et de la protection contre le stress oxydatif. Les normes secondaires pharmaceutiques pour l’application en contrôle de la qualité offrent aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et rentable à la préparation de normes de travail internes. Industries mises en vedette : Pharmaceutique (petite molécule)
Spécifications
Spécifications
| CAS | 70-18-8 |
| Remarques sur le degré de pureté | Ces normes secondaires offrent une multi-traçabilité vers les USP normes primaires , EP (PhEur) et BP, lorsqu’elles sont disponibles. |
| Forme physique | Sympa |
| Formule linéaire | H2 NCH(CO2 H)CH2 CH2 CONHCH(CH2 SH)CONHCH2 CO2 H |
| Numéro MDL | MFCD00065939 |
| Point de fusion | 192 °C à 195 °C |
| Synonyme | L-Glutathione reduced; gamma-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine; GSH |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de formule | 307.32 |
| Afficher plus de résultats |