missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Bouchons à bougies à brides pour tubes de 16 mm
Description
Fournir une résistance à la fuite dans les tubes à essai, les tubes centrifugeuses et les cuvettes rondes
- Bouchons en polyéthylène avec deux brides flexibles appuyant fermement contre la paroi interne des tubes
- Disponible en sept couleurs pour l’identification des échantillons
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Bouchon de bouchon de flasque |
| Includes | 2 brides flexibles |
| Material | Polyéthylène |
| Color | Bleu |
| Size (English) | 0.62 (0,62) |
| Size (Metric) | 16 mm |
| For Use With (Equipment) | Tubes 16 mm |