missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GlcNAc bêta(1-4)[Fuc alpha(1-6)]GlcNAc 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | GlcNAc beta(1-4)[Fuc alpha(1-6)]GlcNAc |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Poids de formule | 570.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |