missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Bouchons de verrerie pour RapidVap™ systèmes d’évaporation
Description
À utiliser avec RapidVap des tubes en verre borosilicate. Mettre des bouchons sur les tubes aide à prévenir la contamination croisée et la condensation de l’humidité lors de l’utilisation de solvants à faible point d’ébullition. L’utilisation de bouchons augmente le temps d’évaporation global de 10 à 80%. Les capuchons sont disponibles en polyéthylène ou PTFE. Huit capsules en polyéthylène sont incluses avec chaque RapidVap système d’évaporation N2.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | PTFE |
| Catégorie | Capsule de verrerie |
| À utiliser avec (équipement) | Tube en verre de 600 mL du RapidVap™ système d’évaporation |
| Volume (métrique) | 600 mL |
| Poids (impériale) | 0.5 lb. |
| Poids (métrique) | 0.2 kg |