missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Colonne GC remplie de verre (s’adapte Agilent, configuration A), phase : Aucun, support matrice 80/100 Porapak Q
Description
Cette colonne correspond Agilent aux 5880, 5890, 6890. 7820 et 7890 (configuration A, injection en colonne, tous les détecteurs sauf TCD).
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Longueur (métrique) | 1.8 m |
| Matériau | Colonne de verre |
| Matériau de remplissage | Porapak Q |
| Diamètre (métrique) interne | 2 mm |
| Diamètre (impériale) externe | 0,25 po. |
| Type de produit | GC compacte |