missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Bouteilles à gouttes en verre transparent
Description
- Fait de verre soudé
- Avec un bouchon à vis et équipé d’un compte-gouttes
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 100 mL |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Pour transférer et mélanger des huiles essentielles, des indicateurs, des colorants ou d’autres solutions aqueuses |
| Comprend | Compte-gouttes |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Couleur de la vis | Noir |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Afficher plus de résultats |