missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ L-Glutamine (200 mM)
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 25030164
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
25030164 20 x 100 mL
25030149 20 mL
25030081 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 25030164 Supplier Gibco™ Supplier No. 25030164

missing translation for 'validMainframeMsg'

Gibco La L-Glutamine est un supplément d’acides aminés prêt à être utilisé pour la culture cellulaire. La L-glutamine est un acide aminé nécessaire en culture cellulaire pour divers processus cellulaires critiques.

Gibco La L-Glutamine est un supplément d’acides aminés prêt à être utilisé pour la culture cellulaire. La L-glutamine est un acide aminé nécessaire en culture cellulaire pour la formation des nucléotides de purine et pyrimidine, des sucres aminés, du glutathion, du L-glutamate et d’autres acides aminés, ainsi que pour la synthèse des protéines et la production de glucose. Contrairement à la plupart des autres acides aminés, la L-glutamine n’est pas stable en solution avec un taux de dégradation dépendant du temps, de la température et du pH. La concentration optimale dépend du type cellulaire et du milieu utilisés pour cultiver les cellules, mais se situe généralement dans la plage de 26 –mM.

Gibco Le supplément de L-Glutamine est une solution d’origine de 200 mM prête à l’emploi pour la supplémentation en culture cellulaire, qui soutient de nombreuses fonctions cellulaires essentielles, notamment :

  • Formation des nucléotides de purine et de pyrimidine
  • Formation des sucres aminés, du glutathion et du L-glutamate
  • Formation d’autres acides aminés
  • Synthèse des protéines
  • Production de glucose

Fabrication cGMP et système qualité

Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous fabriquons ce produit dans deux installations distinctes situées à Grand Island, NY, et en Écosse, au Royaume-Uni. Les deux sites sont conformes aux exigences de fabrication cGMP et sont certifiés selon la ISO norme 13485.

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Specifications

Nom ou substance chimique Glutamine
CAS 56-85-9
pH 5 à 6
Emballage Bottle
Poids moléculaire (g/mol) 146.14 g/mol
Quantité 20 x 100 mL
Niveau Cell Culture
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 100X
Forme physique Liquide