missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gentiobiose 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. G0026100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
G0026100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. G0026100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur G0026100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 554-91-6
Formule moléculaire C12H22O11
Numéro MDL MFCD00198056

Spécifications

Nom ou substance chimique Gentiobiose
Point de fusion 197 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 100 mg
Poids de formule 342.30
Pourcentage de pureté ≥96,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline