missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Genlantis™ PrimaPure™ Kits de préadipocytes
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 4° et -20 °C |
| Type de cellules | HPAd, sous-cutané adulte |
| À utiliser avec (application) | Étudier le transport de glucose stimulé par l’insuline, la lypolyse accrue par l’hormone de croissance et l’expression des gènes de l’obésité |
| Comprend | Une ampoule de HPAd cryopréservée, 500 mL de milieu de croissance préadipocytaire humain, un kit de réactifs de sous-culture (100 mL de solution saline tamponnée HEPES, trypsine/EDTA et solution neutralisante de trypsine) |
| Milieu de culture recommandé | Milieu de croissance préadipocytaire humain |
| Quantité | 1 kit |
| Sources | Tissu adipeux humain |
| Suffisant pour | 16 Doublements de population |