missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Genlantis™ PrimaPure™ Cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC) et kits

Numéro de catalogue. PH20005NK
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PH20005NK 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PH20005NK Fournisseur Genlantis™ Code fournisseur PH20005NK

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Contenu et stockage 4° et -20 °C
Type de cellules Cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC, néonatale)
À utiliser avec (application) Utilisé pour des études physiologiques et pharmacologiques, telles que le transport de macromolécules, la coagulation sanguine, la fibrinolyse
Comprend Une ampoule de HUVEC cryopréservé, 500 mL de milieu de croissance cellulaire endothéliale, un kit de réactif de sous-culture (100 mL de solution saline tamponnée HEPES, trypsine/EDTA et solution neutralisante de trypsine chacun)
Milieu de culture recommandé Milieu de croissance des cellules endothéliales
Quantité 1 kit
Sources Veine ombilicale humaine
Suffisant pour 16 Doublements de population