missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Genlantis™ PrimaPure™ Kératinocytes épidermiques et kits

Numéro de catalogue. PH10205NK
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de cellules:
HEK adulte
HEK fœtal
HEK néonatal
Quantité:
>500000 cellules
1 kit
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de cellules Quantité
PH10205NK HEK néonatal 1 kit
PH10205A HEK adulte >500000 cellules
PH10205AK HEK adulte 1 kit
PH10205F HEK fœtal >500000 cellules
PH10205FK HEK fœtal 1 kit
PH10205N HEK néonatal >500000 cellules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. PH10205NK Fournisseur Genlantis™ Code fournisseur PH10205NK

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

HEK primaire adulte, fœtale et néonatale de haute qualité

  • Chaque lot est caractérisé de façon fonctionnelle
  • Donateurs uniques pour permettre des comparaisons de variabilité
  • Chaque lot a été testé négatif pour le VIH, l’hépatite B C, le mycoplasme, les bactéries, les levures et les champignons
  • Soutient 16 doublements de population

Spécifications

Contenu et stockage 4° et -20 °C
Type de cellules HEK néonatal
À utiliser avec (application) Modèle in vitro pour les tests de toxicologie dermique dans le dépistage de nouveaux produits cutanés et le développement de substituts cutanés dermiques, pour l’étude du développement épidermique humain, de la différenciation et des aspects cellulaires des maladies cutanées
Comprend Une ampoule de HEK cryopréservée, 500 mL de milieu de croissance sans sérum de kératinocytes, un kit de réactifs de sous-culture (100 mL de solution saline tamponnée HEPES, trypsine/EDTA et solution neutralisante de trypsine chacun)
Milieu de culture recommandé Milieu de croissance sans sérum de kératinocytes
Quantité 1 kit
Sources Prépuce néonatal humain ou peau adulte
Suffisant pour 16 Doublements de population