missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Genlantis™ Kits d’analyse Beta-Gal
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | FAQ kit de sidase B-galacto |
| Suffisant pour | 500 microessais sur plaque à 96 puits |
| À utiliser avec (application) | Quantification sensible et précise de l’expression du bêta-gal |
| Contenus des kits | Norme enzymatique bêta-gal 100 μL, 40U, 3 mg/mL (o-nitrophényl-bêta-D-pyranoside galacto-galacto), Tampon de lyse 55 mL 5X, Solution de substrat ONPG de 55 mL, Tampon de dilution standard de 55 mL, Tampon d’arrêt de 55 mL |
| Quantité | 500 tests |
| Conditions de stockage | -20 °C |