missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Genipin 97,0+%, TCI America™

Catalog No. G0458100MG
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
G0458100MG 100 mg
G045825MG 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. G0458100MG Supplier TCI America Supplier No. G0458100MG

missing translation for 'validMainframeMsg'

Chemical Identifiers

CAS 6902-77-8
Formule moléculaire C11H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 226.228
Numéro MDL MFCD00888600
Clé InChI AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
Synonyme Methyl (1S,2R,6S)-2-Hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate
PubChem CID 442424
ChEBI CHEBI:5298
Nom de l’IUPAC méthyle (1R,4aS,7aS)-1-hydroxy-7-(hydroxyméthyl)-1,4a,5,7a-tétrahydrocyclopente[c]pyran-4-carboxylate
SOURIRES COC(=O)C1=COC(C2C1CC=C2CO)O

Specifications

Nom ou substance chimique Genipin
Point de fusion 121 °C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Numéro UN 2811
Poids de formule 226.23
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber GY5828000
TSCA Non