missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Adsorbant polyvalent, charbon de cocounut activé à la matrice, maillage 20-40
Description
Le charbon actif de coco (charbon activé) est moins largement utilisé pour la désorption thermique et les applications chromatographiques en raison de deux inconvénients majeurs; Sa force adsorptive peut être trop forte pour permettre une désorption complète, et il convient davantage aux applications qui utilisent la désorption chimique plutôt que thermique. Cependant, il existe des applications où le charbon de bois est et peut être utilisé, comme l’adsorption/désorption des analytes très volatils halocarbone 12 et chlorométhane.
Spécifications
Spécifications
| Granulométrie | Maillage 20/40 |
| Emballage | Flacon |
| Quantité | 10 g |
| Surface (métrique) | ˜1070 m2/g |
| Densité | ˜0,44 g/mL (densité de chute libre) |