missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ GeneAmp™ Tampon PCR 10X

Numéro de catalogue. N8080129
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1.5 mL
6 x 1.5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N8080129 6 x 1.5 mL
N8080006 1.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N8080129 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8080129
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Applied Biosystems GeneAmp Le tampon PCR 10X I est optimisé pour une utilisation avec AmpliTaq l’ADN polymérase, ce qui permet une amplification PCR robuste.

Applied Biosystems™ GeneAmp™ Le tampon PCR 10X I est optimisé pour une utilisation avec AmpliTaq™ l’ADN polymérase, ce qui permet une amplification PCR robuste.

  • Optimisé pour une utilisation avec AmpliTaq™ l’ADN polymérase, offrant une performance PCR maximale
  • Disponible en plusieurs tailles pratiques

GeneAmp™ Le tampon PCR 10X I contient 15 mM deMgCl 2. Lorsqu’elle est diluée 1:10, elle fournit le pH optimal et la force ionique pour l’amplification par PCR avec AmpliTaq™ ADN polymérase.

Note : Consultez le manuel de l'utilisateur ou l'enclos d'emballage pour des informations limitées sur les licences d'étiquettes et les marques déposées.

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Nom ou substance chimique PCR Buffer
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Standard PCR
Quantité 6 x 1.5 mL
Comprend • Tampon PCR GeneAmp 10X I (avec 15 mM de MgCl2), 6 x 1,5 ml

Conserver entre -15 °C et -25 °C.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.