missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poudre de gomme Gellan, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 100 g |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | À conserver à température ambiante (15 –30 °C). |