missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide L-glutamique, 98,5-101,5%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18603822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
25 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18603822 25 kg Fût en fibre
18603820 100 g Bouteille en polyéthylène
18603821 1 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18603822 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur GL12525KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

GL125, 56-86-0, C5H9No4

Spectrum™ L’acide L-glutamique chimique, aussi appelé glutamate de sodium, est le sel de sodium de l’acide glutamique. Il est utilisé dans l’industrie alimentaire le plus souvent comme une saveur au goût umami. Les produits non classés fournis par Spectrum indiquent une catégorie adaptée à un usage industriel général ou à des fins de recherche et ne conviennent généralement pas à la consommation humaine ou à un usage thérapeutique. Ces documents peuvent ou non avoir un certificat d’analyse disponible.

Identifiants chimiques

CAS 56-86-0
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00002634
Clé InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Nom de l’IUPAC Acide 2-aminopentanedioïque
SOURIRES NC(CCC(O)=O)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique L-Glutamic Acid
CAS % maximal 100%
Perte à la dessication 0.2%
Emballage Fût en fibre
Quantité 25 kg
Rotation spécifique +31,5° à +32,2°
Pourcentage de pureté 98,5 à 101,5%
Niveau Réactif
Forme physique Crystalline Powder or Lumps