missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ Bouteille de lavage au gaz

Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Catégorie | Fritted |
| Porosité | Grossier |
| Joint conique standard | ST/NS 45/50 |
| Hauteur (métrique) | 290 mm |
| À utiliser avec (application) | Synthèse organique |
| Quantité | 1 pièce |