missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquette de la bouteille de gaz, Légende : PLEINE
Description
- Étiquettes préimprimées pour identifier le contenu des contenants de gaz
- Fabriqué en papier autocollant B-235
- Facile à amover, sans résidu à la surface
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Résistant à l’abrasion |
| Type d’adhésif | Auto-adhésif |
| Couleur | Blanc, Vert |
| Matériau | Papier (B-235) |
| Type de produit | Étiquette de bouteille de gaz |
| Texte affiché | Légende : COMPLET |
| Quantité | 10/Pk. |
| Dimensions (impériale) | 5 × 3 po. (W x H) |
| Dimensions (métrique) | 12.7 x 7.6 cm (W x H) |
| Épaisseur (impériale) | 0,0038 po. |