Learn More
Gallium(III) 2,4-pentanedionate, 99,99% (base des métaux)
Description
Il est utilisé dans la recherche sur les matériaux contenant du Ga. Des couches minces d’oxyde de gallium peuvent être créées par épitaxie de couche atomique (ALE) en combinant l’acétylacétonate de gallium avec de l’eau ou de l’ozone comme précurseur. Elle peut aussi être utilisée pour la synthèse de nanofils et de nano-aiguilles de nitrure de gallium de haute pureté à basse température.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Gallium(III) 2,4-pentanedionate |
| Point de fusion | 196 °C à 198 °C (décomposition) |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Odeur | Inodore |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Densité | 1.42 g/mL |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 367.05 |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H312+H332-H315-H319-H335-H351 |
| Precautionary Statement | P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 238-377-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche