missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gal bêta(1-3)GalNAc-bêta-pNP 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. G03445MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
G03445MG 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. G03445MG Fournisseur TCI America Code fournisseur G03445MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 59837-15-9
Formule moléculaire C20H28N2O13
Poids moléculaire (g/mol) 504.45
Numéro MDL MFCD11973882
Clé InChI INMOOBMAIAWVBW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-galactopyranoside
PubChem CID 133554199
Nom de l’IUPAC N-[5-hydroxy-6-(hydroxyméthyl)-2-(4-nitrophénoxy)-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]acétamide
SOURIRES CC(=O)NC1C(OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)OC(CO)C(O)C1OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O

Spécifications

Nom ou substance chimique Gal beta(1-3)GalNAc-beta-pNP
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Poids de formule 504.45
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur