missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fructose Standard, 6000 ppm C6H12O6, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. R3218600100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Emballage:
Natural Poly Bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Emballage
R3218600100 Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R3218600100 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R3218600100A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 57-48-7 , 7732-18-5
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Clé InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
Nom de l’IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SOURIRES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Fructose Standard, 6000ppm
Emballage Natural Poly Bottle
CAS % minimum 97.0, 0.58
CAS % maximal 100.0, 0.61