missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes polyester cryogéniques ultra-minces
Description
- Idéal pour une utilisation en laboratoire sur des surfaces incurvées, y compris les tubes à essai, les flacons et les compte-gouttes avec valve
- Résiste aux produits chimiques, à l’abrasion et aux températures extrêmes, incluant l’entreposage dans l’azote liquide
- Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent assurant une forte adhérence sur surfaces lisses et courbées comme le verre et le polypropylène
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | 2011/65/UE, 2015/863 |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Découpé |
| Matériau | Polyester |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus de résultats |