missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Hughes Douche antigel, montée au sol, douche à l’eau

Description
Caractéristiques :
- Chauffez au ruban tracé avec une gaine de polyéthylène et une mousse de polyuréthane isolant pour améliorer la protection et la résistance au gel.
- Soupape à billes à quart de rotation et haute performance spécialement conçue en acier inoxydable de 316 L pour résister aux environnements et conditions de site les plus rudes.
- Un couple de fonctionnement faible pour ouvrir la soupape offre un fonctionnement fiable et facile en cas d’urgence.
- La soupape comprend une tôle d’arrêt intégrée en acier inoxydable robuste pour gérer les opérations rugueuses sans défaillance.
- La poignée de douche durable, en acier inoxydable, avec connexion de vanne en nylon, est facile à saisir et à activer pour un trempage d’eau immédiat.
- La douche est dotée d’une buse amovible auto-drainante conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent ANSI les normes.
- Fabriquée en nylon durable, la buse offre une distribution optimale des pulvérisations pour la protection de l’utilisateur.
- Comprend une étiquette d’enregistrement d’inspection pour enregistrer l’historique du service et des tests.
- Alimentation électrique : 120V monophasé, 60/50Hz
- Pour les climats froids avec une température de fonctionnement ambiante minimale de -4 °F (-20 °C) ou plus
- Convient à la fois aux zones dangereuses de classe 1 Division 2 et aux zones non dangereuses
- Comprend un panneau universel de douche de sécurité pour une meilleure visibilité
- Conforme ANSI aux normes Z358.1 2014 et EN 15154, soutient les exigences OSHA
Compliance
ANSI Z358.1-2014 et conformité EN15154
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Activation | Poignée à tirer |
| Certifications/Conformité | ANSI Z358.1-2014 et conformité EN15154 |
| Couleur | Blanc avec des rayures vertes |
| Profondeur (impériale) | 16 in |
| Profondeur (métrique) | 406 mm |
| Exigences électriques | 240 V |
| À utiliser avec (application) | Douche d’urgence et lavage des yeux à l’eau |
| Hauteur (impériale) | 48 po |
| Hauteur (métrique) | 1219 mm |
| Comprend | 1 Unité |
| Afficher plus de résultats |