missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide formique, technique, 90%, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| CAS % maximal | 1 |
| Quantité | 208 L (55 gal) |
| Emballage | Fût |
| Pourcentage de pureté | 90% |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.