missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide formique, technique, 90%, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| CAS Max % | 1 |
| Percent Purity | 90% |
| Grade | Caractéristiques |
| Quantity | 500 mL |
| Packaging | Bouteille en verre ambrée |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.