missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide formique, 20% (v/w), Réactifs

Numéro de catalogue. 01335183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
10 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01335183 10 L
01335182 1 L
01335181 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 01335183 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur CF14800010F

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Acide formique, 20% (v/w), réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001. NIST Traçable.

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methanoic Acid, Formylic Acid, Aminic Acid
Nom de l’IUPAC Eau
SOURIRES O

Spécifications

Nom ou substance chimique Formic Acid, 20% (w/w)
pH <2
Point d’ébullition 100 °C
Couleur Incolore
Quantité 10 L
Emballage Cubitainer
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 1.0486
Pourcentage de pureté 20%
Niveau Réactif