missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Tuyau de transfertLN 2
Description
Fournir la commodité, l’assurance et la fiabilité requises en cas de panne électrique ou mécanique avec Thermo Scientific™ Forma™ le tuyau de transfert LN2 . Indispensable pour les applications de stockage critiques, ce système est destiné à être utilisé avec Forma des congélateurs à très basse température.
Caractéristiques :
- Le système est ajustable par incréments de 1 °C jusqu’à -150 °C.
- L’affichage numérique indique constamment la température réelle de l’armoire.
- Voyants indicateurs lorsque le système est activé.
- Le flux liquide est automatiquement coupé lorsque la porte ou le couvercle du congélateur est ouvert.
- Le système est alimenté par une batterie rechargeable; Le témoin de batterie faible indique quand la batterie doit être rechargée.
- Un voyant indicateur supplémentaire s’allume lorsque le cylindre est vide.
Informations de commande :
- Certains modèles nécessitent un système autonome; d’autres acceptent des systèmes intégrés.
- Spécifiez le modèle et la tension du congélateur lors de la commande.
Comprend :
Tout le matériel nécessaire sauf le cylindre LN2 (doit être commandé séparément)
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Tuyau de transfertLN 2 |
| Plage de températures | -150 °C à +1 °C |
| Modèle | Intégré |
| À utiliser avec (équipement) | Réservoir d’approvisionnement LN2 |
| Dégivrage | Automatique |
| Longueur (impériale) extérieure | 4 ft. |