missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluoride Standard, 5 ppm F-, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 31691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Package: Natural Poly; Size: 4 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
31691 Package: Natural Poly; Size: 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 31691 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 31691

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Fluoride Standard
Emballage Natural Poly Bottle
CAS 7681-49-4, 7732-18-5
CAS % minimum 98.0, 0.0010
CAS % maximal 100.0, 0.0010
Équivalent 1 mL = 0.005 mg F
Formule moléculaire FNa
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
SOURIRES [F-].[Na+]
Nom de l’IUPAC sodium;fluoride
Poids moléculaire (g/mol) 41.988
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats