missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluorescine 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F00285G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F00285G 5 g
F002825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F00285G Fournisseur TCI America Code fournisseur F00285G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 518-44-5
Formule moléculaire C20H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 334.327
Numéro MDL MFCD00046931
Clé InChI MURGITYSBWUQTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68205
ChEBI CHEBI:42492
Nom de l’IUPAC acide benzoïque 2-(3,6-dihydroxy-9H-xanthen-9-yl)acide benzoïque
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)C2C3=C(C=C(C=C3)O)OC4=C2C=CC(=C4)O)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Fluorescin [Reagent for Oxydases and Peroxydases]
Point de fusion 127 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 334.33
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline