Learn More
Invitrogen™ Kits de marquage d’anticorps pour 1 mg
Description
Prêts à être utilisés en seulement 90 minutes, nos kits d’étiquetage protéique incluent une colonne d’essorage préemballée facile à utiliser pour un retrait rapide des colorants et une récupération typique supérieure à 85%. Chaque kit contient suffisamment de réactif pour 3 –ou 5 réactions de conjugaison de protéines. Nos kits offrent de meilleurs résultats grâce à une fluorescence de fond plus faible, une liaison non spécifique moindre et des flux de travail plus faciles pour la conjugaison des protéines avec 16 fluorophores différents.
- Marquez fluorescentement jusqu’à 1 mg de protéines par réaction (trois réactions par kit)
- Marquez 0,5 –3 mg par réaction avec DSB-X le kit de marquage des protéines à biotine (cinq réactions par kit)
- Protéines marquées prêtes à être utilisées en 90 minutes (∼15 minutes de temps d’utilisation manuelle)
- Purifiez rapidement les protéines en retirant rapidement le colorant non lié à l’aide de colorants préemballés Zeba et de colonnes de spin pour retirer la biotine (7K MWCO, Cat. Non. A44299) pour >une récupération de 85%
- Comprend des instructions détaillées pour déterminer le degré d’étiquetage (DOL)
Chaque kit d’étiquetage protéique contient tout ce dont vous avez besoin pour effectuer 3 à 5 réactions d’affichage distinctes et purifier les conjugués obtenus. Le colorant réactif contient soit un ester succinimidyle (SE), soit une moitié ester tétrafluorophényl (TFP) qui réagit efficacement avec les amines primaires des protéines pour former des conjugués protéiques de colorant –stables. Chacune des fioles de colorant réactif fournies dans le kit suffit à marquer 1 mg d’une variété de protéines purifiées, y compris les facteurs de croissance, les cytokines, les nanocorps, les enzymes, les molécules d’adhésion cellulaire et les anticorps.
Le marquage direct avec des fluorophores permet d’utiliser plusieurs anticorps primaires du même isotype (dérivés de la même espèce) dans la même expérience. Les protéines stabilisatrices telles que les BSA doivent être retirées de l’échantillon avant l’étiquette.
Les différents kits d’étiquetage des protéines
- Maxima d’excitation et d’émission bleu-fluorescent Alexa Fluor de 350 —de 346/442 nm
- Maxima d’excitation et d’émission fluorescents Alexa Fluor verts de 488 – de 494/519 nm; excités à l’aide d’une ligne laser d’argon de 488 nm et détectés par des filtres FITC/Cy2 standards
- Excitation et maxima d’émission Alexa Fluor fluorescente jaune 532 – de 530/554 nm; excités à l’aide d’une ligne laser Nd :YAG de 532 nm et détectés par des filtres standard de Rhodamine 6G
- Maxima d’ Alexa Fluor excitation et d’émission de 546 – fluorescents orange-fluorescents de 554/570 nm; excités à l’aide d’une ligne laser He-Ne de 543 nm et détectés par des filtres standard TRITC/Cy3
- Maxima d’ Alexa Fluor excitation et d’émission à 555 – fluorescents orange de 555/565 nm; excités à l’aide d’une ligne laser He-Ne de 543 nm et détectés par des filtres standard TRITC/Cy3
- Maxima d’excitation et d’émission orange-rouge-fluorescent Alexa Fluor 568 – de 577/603 nm; excitée à l’aide d’une ligne laser Kr de 568 nm et détectée sous des filtres standard Rhodamine Red/Cy3.5
- Maxima d’ Alexa Fluor excitation et d’émission de 594 – fluorescents rouges de 590/617 nm; excités à l’aide d’une raie laser Kr ou He-Ne à 594 nm et détectés sous filtres Texas Red standards
- Maxima d’excitation et d’émission fluorescents Alexa Fluor lointains 633 – de 632/647 nm
- Maxima d’excitation et d’émission fluorescente Alexa Fluor lointaine de 647 – de 650/668 nm; excités à l’aide d’une ligne laser Kr ou He-Ne de 633 ou 635 nm et détectés par des filtres APC/Cy5 standards.
- Maxima d’excitation et d’émission Alexa Fluor fluorescente lointaine de 660 – nm de 663/690 nm
- Excitation et émissions maximales fluorescentes proche Alexa Fluor infrarouges de 680 –/700 nm
- Excitation et maxima d’émission fluorescéine-EX – fluorescentes vertes de 494/518 nm
- Maxima d’excitation et d’émission de l’Oregon Green 488 – de 496/524 nm
- Pacific Blue – un colorant léger violet excitable avec des maximums d’excitation et d’émission de 410/455 nm
- Excitation et maxima d’émission Texas Red-X – de 595/615 nm
- DSB-X Les conjugués à la biotine – peuvent être liés de façon réversible à des protéines liant la biotine telles que la streptavidine ou l’avidine. La concentration (mg/mL) de la préparation d’anticorps DSB-X marquée à la biotine peut être déterminée en mesurant l’absorption de l’échantillon dialysé à 280 nm et en divisant cette valeur par 1,3 ou 1,4 lorsqu’elle est mesurée en solution dans une cuvette avec une longueur de chemin de 1 cm. DSB-X La biotine n’absorbe pas de manière significative à 280 nm.
Pour le marquage de petites quantités d’anticorps (∼100 μg), nous recommandons nos kits de marquage des anticorps. Veuillez consulter le manuel d’utilisation du kit d’étiquetage des protéines pour des informations plus détaillées, des protocoles, des poids moléculaires et le degré d’étiquetage de chaque colorant.
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Trousse d’étiquetage des protéines |
| Quantity | 1 kit |
| Content And Storage | Conditions de stockage mixtes (2 –, 8 °C et moins de -20 °C) — voir le manuel pour les détails. |
| Detection Method | Fluorescence |
| Excitation/Emission | 346/442 |
| Labeling Method | Basé sur la conjugaison |
| Labeling Scale | 1 mg |
| Shipping Condition | Température ambiante |
| Product Line | Alexa Fluor |
| Chemical Reactivity | Amine |
| Afficher plus de résultats |