missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azure Biosystems Tampon bloquant les taches fluorescentes

Numéro de catalogue. AC2190AZ
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC2190AZ 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC2190AZ Fournisseur Azure Biosystems Code fournisseur AC2190

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Solution bloquante pour Western blot fluorescent, solution 1X, 500 mL

  • Bloc de blot qui stabilise le signal fluorescent
  • Le tampon bloquant Azure Fluorescent Blot agit rapidement pour des temps d’incubation membranaires plus courts. Empêche efficacement la liaison non spécifique et stabilise la fluorescence conjuguée secondaire des anticorps.
  • Fourni comme solution 1x prête à l’emploi
  • Taille : 500 ml

Spécifications

Nom ou substance chimique Blocking Buffer
À utiliser avec (application) Transfert Western
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL