missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Substrat fluorescéine-PKC

Numéro de catalogue. PV3506
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PV3506 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PV3506 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3506

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un substrat peptidique marqué à la fluorescéine pour la famille des kinases protéiques C (PKC).

A fluorescein-labeled peptide substrate for the Protein Kinase C (PKC) family.

For use in combination with the LanthaScreen™ Tb-pSer (PKC Substrate) antibody (Cat. No. PV3560) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.

Spécifications

Séquençage des aminoacides Fluorescéine - RFARKGSLRQKNV
Saisie d’essai Activité biochimique spécifique au terbium phospho
Quantité de chromagènes 1mg
Contenu et stockage 1 mg/mL de substrats peptidiques de fluorescéine PKC dans l’eau. Conserver à -20 °C et protéger contre la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Pharma and biopharma, protein assays and analysis, target and lead identification and validation, combination with the LanthaScreen™ Tb-pSer (PKC Substrate) antibody (PV3560) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications,
Quantité 1 mg
Substrat Fluorescéine-PKC
Propriétés de substrat Substrat à base de peptides
Type de substrat Substrat kinase
Enzyme cible Kinases sérine/thréonine
Étiquette ou colorant FITC (Fluorescéine)
Poids moléculaire (g/mol) 1919 Da
Type de produit Fluorescein-PKC Substrate
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Conditions de stockage –20°C
Quantité de substrat 1mg
Saisie de la cible MAP4K5, PRKCH, PRKCQ, PRKX, ROCK2, PRKCD, NEK2, PRKCG, SGK, MAP4K2, MINK1, SGK2, PRKCA, PRKCI, AURKB, TAOK2, MAP4K4, MARK4, DYRK4, PHKG1, PRKCZ, ROCK1, RPS6KA1, PRKCB1, STK24, PRKCB2, RPS6KA2, SGKL, STK25, PRKCE, MST4
Kinases validées AURKB, DYRK4, MARK4, MAP4K2, MAP4K4, MAP4K5, MINK1, MST4, NEK2, PHKG1, PKC, PRKX, ROCK2, RPS6KA1, RPS6KA2, STK24, STK25, SGK, SGK2, SGKL, TAOK2, TBK1
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.