missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de fluorescéine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Fluorescein Chloride [Reagent for Amines] |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3′C,6′C-Dichlorofluoran |
| Poids de formule | 369.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0657 |
| TSCA | Yes |