missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluorescamine

Numéro de catalogue. AA43749MB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AA43749MB 25 mg
AA43749MC 100 mg
AA43749ME 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA43749MB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043749MB

Pour la détection fluorescente des acides aminés, peptides et protéines | CAS : 38183-12-9 | C17H10O4 | 278,26 g/mol

Pour la détection fluorescente des acides aminés, peptides et protéines. La fluorescamine joue un rôle important comme réactif pour la détection des amines, des peptides et des protéines. Elle est également utilisée comme substrat pour mesurer l’activité des protéases. Il est utilisé pour la détection et la quantification des aminopénicillines et sulfonamides résiduelles dans le miel par HPLC. Il est utilisé dans la détermination du lisinopril dans le plasma et l’urine humains.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 38183-12-9
Molecular Formula C17H10O4
Molecular Weight (g/mol) 278.26
MDL Number MFCD00005928
InChI Key ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym fluorescamine, fluram, spiro furan-2 3h ,1' 3'h-isobenzofuran-3,3'-dione, 4-phenyl, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h ,1'-phthalan-3,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h-1'-3'-h-isobenzofuran-3,3'-dione, zfkjvjidpqddfy-uhfffaoysa, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dion
PubChem CID 37927
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12

Spécifications

Melting Point 155°C to 158°C
Color Du blanc à la crème
Quantity 25 mg
Merck Index 14,4158
Solubility Information Soluble in acetone,ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide and acetonitrile. Slightly soluble in water.
IUPAC Name 4'-phénylspiro[2-benzofuran-3,2'-furan]-1,3'-dione
Formula Weight 278.27
Physical Form Poudre
Chemical Name or Material Fluorescamine
EINECSNumber 253-814-5
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche