missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Flumethasone

Numéro de catalogue. AC465442500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC465442500 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC465442500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465442500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

 

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2135-17-3
Formule moléculaire C22H28F2O5
Poids moléculaire (g/mol) 410.46
Clé InChI WXURHACBFYSXBI-GQKYHHCASA-N
Nom de l’IUPAC (1R,2R,3aS,3bS,5S,9aS,9bR,10S,11aS)-5,9b-difluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacétyl)-2,9a,11a-triméthyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthrène-7-one
SOURIRES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique Flumethasone
Point de fusion >238,0 °C
Quantité 250 mg
Poids de formule 410.46
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement May damage fertility.

May damage the unborn child.

Precautionary Statement GHS P Statement Obtain special instructions before use.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

EINECSNumber 218-370-9

Utilisation uniquement de la recherche RUO –