missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solstice Colonnes SPE à base de silice non polaire
Description
- Toutes les colonnes sont en phase inversée et doivent être préconditionnées avec un solvant polaire, le solvant d’élution étant non polaire
- Toutes les colonnes sont à extrémité et ont une surface de 500 m2/g
Spécifications
Spécifications
| Capacité de la colonne (métrique) | 3 mL |
| Poids du lit | 500 mg |
| Granulométrie | 40 à 63 μm |
| Adsorbant | Octyl (C8) |
| Désactivé | Oui |
| Taille des pores | 60 Å |
| Quantité | 50 |
| Surface (métrique) | 500 m2/g |