missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit d’étalonnage de la taille de la cytométrie en flux (microsphères non fluorescentes)

Numéro de catalogue. F13838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F13838 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. F13838 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F13838
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Kit d’étalonnage de la taille de la cytométrie en flux (microsphères non fluorescentes)

Notre kit de calibration de la taille de la cytométrie en flux possède des normes d’étalonnage de la taille des particules non fluorescentes qui offrent un moyen simple et précis de déterminer la taille des cellules par cytométrie en flux. Le kit contient six suspensions de microsphères en polystyrène très uniformes avec les diamètres suivants : 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 6,0 μm, 10,0 μm et 15,0 μm. Toutes les suspensions en microsphère sont fournies dans des fioles compte-gouttes pratiques.

Consultez des informations supplémentaires pour l’étalonnage de la cytométrie en flux et les billes de référence de taille.

Spécifications

Diamètre (métrique) 1, 2, 4, 6, 10, 15
Contenu et stockage Contient six fioles de microsphères en polystyrène très uniformes : microsphères de diamètre 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 6,0 μm, 10 μm, 15 μm.
  • À conserver au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C
  • Format Suspension
    À utiliser avec (équipement) Cytomètres en flux
    Quantité 1 kit
    Méthode de détection Diffusion
    Gamme de longueur d’onde d’excitation non fluorescente
    Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
    À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
    Type de produit Kit d’étalonnage de la taille de la cytométrie en flux

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.