missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Florisil™, pour l’analyse des résidus de pesticides, maillage 60-100

Numéro de catalogue. AC457725000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC457725000 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC457725000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 457725000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1343-88-0 | MgO3Si | 100,39 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1343-88-0
Formule moléculaire MgO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N

Spécifications

Nom ou substance chimique Florisil™
Solubilité Insoluble dans l’eau
Quantité 500 g
Poids de formule 100.39
Niveau Pesticide

RUO – Usage réservé à la recherche