missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Plateforme à secouage plat avec tapis en caoutchouc antidérapant

Numéro de catalogue. 01258108
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Corning LSE™ Incubateur de secouement 71 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement)
01258108 Corning LSE™ Incubateur de secouement 71 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01258108 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 480160

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Plateforme shaker à utiliser avec LSE l’incubateur secouant.

  • Comprend un tapis en caoutchouc antidérapant

Spécifications

Dimensions (L x P) 390 x 330 mm
Modèle LSE™ Plateforme incubatrice de secouement 71 L
À utiliser avec (équipement) Corning LSE™ Incubateur de secouement 71 L