missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Cartouches de chromatographie flash FlashPure Select : C18

Numéro de catalogue. 05410092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size (Metric) Tube Rack:
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
Includes:
1 Pc.
2 Pc.
5 Pc.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Size (Metric) Tube Rack Includes
05410092 120 g 2 Pc.
05410088 12 g 5 Pc.
05410089 20 g 2 Pc.
05410093 220 g 1 Pc.
05410094 330 g 1 Pc.
05410090 40 g 2 Pc.
05410087 4 g 5 Pc.
05410091 80 g 2 Pc.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 05410092 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 140000126

Les cartouches FlashPure Select sont conçues pour une performance ultime et inégalée.

  • Particules sphériques
  • 13-17 μm silice, 20-35 μm C18
  • Les cartouches de silice fonctionnalisées peuvent être réutilisées plusieurs fois
  • Large sélection de tailles de cartouches allant de 4 g à 3 000 g
  • Non RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim ou Yamazen.

Specifications

Material Polypropylène
Type C18
Includes 2 Pc.
Resolution 20 à 35 μm
Size (Metric) Tube Rack 120 g
Column Type C18
For Use With (Application) Composés non polaires, idéaux pour les peptides
For Use With (Equipment) N’importe quel système Flash