missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie flash FlashPure EcoFlex : Alumine neutre
Description
- La solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour des séparations standard
- Grande sélection de tailles de cartouches allant de 4g à 5 000g
- Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biotage, ou Interchim Yamazen
- La silice est idéale pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques
- La silice fonctionnalisée par les aminés offre de meilleures formes de pic avec les composés polaires et basiques, et est idéale pour les glucides
- La silice fonctionnalisée au C18 est idéale pour les peptides et les composés non polaires en phase mobile aqueuse
- La silice fonctionnalisée à diol offre une sélectivité alternative pour une variété de types de polarité et est idéale pour les lipides
- L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, cétones et esters
Spécifications
Spécifications
| Material | Polypropylène |
| Type | Alumine neutre |
| Includes | 12 Pc. |
| Resolution | 50 à 75 μm |
| Size (Metric) Tube Rack | 80 g |
| Column Type | Neutre d’alumine |
| For Use With (Application) | Composés polaires |
| For Use With (Equipment) | N’importe quel système Flash |