missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Cartouches de chromatographie flash FlashPure EcoFlex : silice

Numéro de catalogue. p-7116168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 Pc.
10 Pc.
12 Pc.
18 Pc.
2 Pc.
20 Pc.
3 Pc.
5 Pc.
6 Pc.
Poids du lit (métrique):
4 g
12 g
25 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
1600 g
3000 g
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend Poids du lit (métrique)
05410008 10 Pc. 120 g
05410004 18 Pc. 12 g
05410012 2 Pc. 1600 g
05410009 6 Pc. 220 g
05410005 12 Pc. 25 g
05410013 1 Pc. 3000 g
05410010 5 Pc. 330 g
05410006 12 Pc. 40 g
05410003 20 Pc. 4 g
05410011 3 Pc. 800 g
05410007 10 Pc. 80 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Numéro de catalogue. 05410008 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 140000026

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et la performance.

  • La solution la plus économique sans sacrifier la qualité pour des séparations standard
  • Grande sélection de tailles de cartouches allant de 4g à 5 000g
  • Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biotage, ou Interchim Yamazen
  • La silice est idéale pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques
  • La silice fonctionnalisée par les aminés offre de meilleures formes de pic avec les composés polaires et basiques, et est idéale pour les glucides
  • La silice fonctionnalisée au C18 est idéale pour les peptides et les composés non polaires en phase mobile aqueuse
  • La silice fonctionnalisée à diol offre une sélectivité alternative pour une variété de types de polarité et est idéale pour les lipides
  • L’alumine neutre est idéale pour les aldéhydes, cétones et esters

Spécifications

Matériau Polypropylène
Catégorie Silice
Comprend 10 Pc.
Résolution 40 à 63 μm
Poids du lit (métrique) 120 g
Type de colonne Silice
À utiliser avec (application) Applications de base, Composés polaires
À utiliser avec (équipement) N’importe quel système Flash