missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FISHERBRAND™ Cuvets ronds
Description
Pour utilisation avec des colorimètres commerciaux et des spectrophotomètres.
- Marque de référence près du haut aide le repositionnement
- Fabriqué à partir de verre borosilicate
- Disponible en cas de 36
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Cuvette |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Spectronic™ 20 |
| Forme | Rond |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |