missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Pince en polypropylène avec contrôle de débit

Numéro de catalogue. 05869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
05869 Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 05869

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Régule le flux à travers le tuyau, de complètement ouvert à fermé.

  • Ça va de 0,12 à 0,5 po. (3,2 à 13 mm) Tube overdose
  • Construction en polypropylène blanc moulé
  • Autoclavables
  • Avec contrôle à 15 positions
  • Elle ne se déformera pas, ne rouillera pas et ne se corrodera pas

Spécifications

Autoclavable Autoclavables
Catégorie Pince de tuyau
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Tube avec 0,12 à 0,5 po. (0,304 à 1,27 cm) OD
Longueur (impériale) 1,5 in
Longueur (métrique) 3.81 cm
Taille Moyens
Couleur Blanc