missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Indicateur de débit

Numéro de catalogue. 1531534B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du boîtier:
Plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau du boîtier
1531534B Plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1531534B

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permet une indication visuelle immédiate du flux de gaz ou de liquide par la rotation de la balle.

Le corps en plastique SAN transparent contient une boule en polypropylène. La rotation de la balle indique la direction de l'écoulement du liquide ou du gaz tandis que sa vitesse est proportionnelle au débit.

  • Débit minimum détecté : 10-12 L/h.
  • Débit maximal détecté : 330-390 L/h.
  • Température maximale du fluide, 50 °C (122 °F)
  • Les raccords cône et dentelés acceptent de 0,25 à 0,375 po. D.I. : Tubulure (6,4 à 9,5 mm)

Spécifications

Catégorie Indicateur de débit
Matériau du boîtier Plastique
Matériau des flotteurs Polypropylène
Gamme de débits 10 à 12 à 330 à 390 L/h.
Température (métrique) 50 °C
Dimension du tube Les raccords cône et dentelés acceptent de 0,25 à 0,375 po. D.I. : Tubulure (6,4 à 9,5 mm)