missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Brosse pour bouteilles de crème Babcock

Numéro de catalogue. 03640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
03640 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03640
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Astuce en éventail pour nettoyer les bouteilles Babcock.

  • La portion de poils sur la pointe, 1,75 diamètre. × 2 pouces. L (4,4 × 5 cm)
  • Partie supérieure, 0,5 diamètre. × 3 po. L (1,3 × 7,6 cm)

Spécifications

Type de produit Brosse Babcock
Type du cône Astuce de fan
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Pour nettoyer les bouteilles Babcock
Comprend Virole métallique
Longueur (impériale) 11,5 in
Longueur (métrique) 29.2 cm
Taille Petits