missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Cellules ultra micro rectangulaires à absorption avec couvercle en PTFE

Numéro de catalogue. 14958139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 μL
100 μL
Aperçu général:
Centre : 15mm
Centre : 8,5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Aperçu général
14958139 50 μL Centre : 15mm
14958136 100 μL Centre : 8,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 14958139 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 14958139

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

PTFE lid or stopper

Ajustez des supports standard pour cellules de spectrophotomètre

  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
  • Cellules rectangulaires de 1, 5 ou 10 mm de longueur de chemin
  • Réduire l’utilisation de réactifs avec des ultramicrocellules
  • Fenêtres en quartz pour la transmission de l’ultraviolet lointain à travers l’infrarouge
  • Fenêtres en verre pour les travaux de routine dans les régions ultraviolettes et visibles

Spécifications

Catégorie Cellule d’absorption ultra-micro
Aperçu général Centre : 15mm
Capacité (métrique) 50 μL
Matériau Quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 2mm
Quantité E., 8 Ea./Cs.
Longueur du trajet optique 10 mm
Gamme de longueurs d’ondes 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Support de cellule pour spectrophotomètre standard
Largeur (métrique) 12.5 mm
À utiliser avec (application) Transmission de l’ultraviolet lointain à travers l’infrarouge
Forme Rectangle
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats